Learn More
VITLAB™ Matraz Erlenmeyer de boca ancha de PP
Mezcle y almacene soluciones y cultivos celulares de forma segura. El matraz Erlenmeyer de boca ancha de PP VITLAB™ dispone de una amplia abertura para facilitar el llenado y un tapón de rosca para un almacenamiento seguro. Los matraces de polipropileno transparente con una escala impresa facilitan la identificación. Disponibles en diversos tamaños.
8.10€ - 57.26€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Color | Transparente |
Descripción | Graduaciones impresas |
Material | PP (Polipropileno) |
Forma | Erlenmeyer |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11302944
|
VITLAB™
568941 |
250 ml | GL 52; NS 45/40 | N/A | ||||||
11392934
|
VITLAB™
567941 |
100 ml | GL 40; NS 34/35 |
42.08€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10559261
|
VITLAB™
667941 |
100 ml | GL 40; NS 34/35 | N/A | ||||||
11312944
|
VITLAB™
569941 |
500 ml | GL 52 |
57.26€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11322944
|
VITLAB™
570941 |
1000 ml | GL 52; NS 45/40 |
12.39€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los matraces Erlenmeyer cuentan con fondo plano, cuerpo cónico y cuello estrecho. Estos matraces de plástico están diseñados para ofrecer la máxima comodidad al usuario, con una abertura de boca ancha, tapón de rosca y escala impresa. Los matraces están fabricados con polipropileno transparente y resistente y se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.Parte superior de boca ancha con tapón de rosca
- La gran apertura facilita la adición de líquidos y polvos, incluso sin un embudo
Las roscas GL proporcionan una retención sólida en el tapón de rosca para un almacenamiento seguro - También se puede utilizar con tapones NS (no incluidos)
- Identificación, medición y monitorización fáciles del contenido
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
- El plástico resistente a roturas es mucho más seguro que el vidrio
- Muestra una excelente resistencia química
- Resistente al calor y apto para su uso en hornos microondas
- Peso ligero, fácil de usar y reciclable
- Muy apto para almacenamiento y cultivos celulares
- Mezcla fácil de soluciones mediante agitación, sin riesgo de derrames
- Pérdida de disolvente reducida con líquidos en ebullición y recristalización
- Apto para usar bajo una bureta durante la titulación
Especificaciones
Polipropileno | |
Graduaciones impresas | |
Erlenmeyer | |
Rosca |
Transparente | |
PP (Polipropileno) | |
Ancha |