Learn More
VITLAB™ Matraz Erlenmeyer de boca ancha de PP
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
GL 40; NS 34/35
GL 52
GL 52; NS 45/40
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 4
Descripción
Los matraces Erlenmeyer cuentan con fondo plano, cuerpo cónico y cuello estrecho. Estos matraces de plástico están diseñados para ofrecer la máxima comodidad al usuario, con una abertura de boca ancha, tapón de rosca y escala impresa. Los matraces están fabricados con polipropileno transparente y resistente y se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Parte superior de boca ancha con tapón de rosca
Parte superior de boca ancha con tapón de rosca
- La gran apertura facilita la adición de líquidos y polvos, incluso sin un embudo
Las roscas GL proporcionan una retención sólida en el tapón de rosca para un almacenamiento seguro - También se puede utilizar con tapones NS (no incluidos)
- Identificación, medición y monitorización fáciles del contenido
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
- El plástico resistente a roturas es mucho más seguro que el vidrio
- Muestra una excelente resistencia química
- Resistente al calor y apto para su uso en hornos microondas
- Peso ligero, fácil de usar y reciclable
- Muy apto para almacenamiento y cultivos celulares
- Mezcla fácil de soluciones mediante agitación, sin riesgo de derrames
- Pérdida de disolvente reducida con líquidos en ebullición y recristalización
- Apto para usar bajo una bureta durante la titulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | Graduaciones impresas |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 20 ml |
| N.° por paquete | 6 |
| Forma | Erlenmeyer |
| Mouth Style | Ancha |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Mostrar más |