Learn More
VITLAB™ Matraz Erlenmeyer de boca ancha de PP
Código de producto. 11302944
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
GL 40; NS 34/35
GL 52
GL 52; NS 45/40
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11302944 250 ml GL 52; NS 45/40 6 PCS
11392934 100 ml GL 40; NS 34/35 6 PCS
10559261 100 ml GL 40; NS 34/35 cada uno
11312944 500 ml GL 52 6 PCS
11322944 1000 ml GL 52; NS 45/40 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11302944 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 568941
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y almacene soluciones y cultivos celulares de forma segura. El matraz Erlenmeyer de boca ancha de PP VITLAB™ dispone de una amplia abertura para facilitar el llenado y un tapón de rosca para un almacenamiento seguro. Los matraces de polipropileno transparente con una escala impresa facilitan la identificación. Disponibles en diversos tamaños.
Los matraces Erlenmeyer cuentan con fondo plano, cuerpo cónico y cuello estrecho. Estos matraces de plástico están diseñados para ofrecer la máxima comodidad al usuario, con una abertura de boca ancha, tapón de rosca y escala impresa. Los matraces están fabricados con polipropileno transparente y resistente y se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Parte superior de boca ancha con tapón de rosca
  • La gran apertura facilita la adición de líquidos y polvos, incluso sin un embudo
    Las roscas GL proporcionan una retención sólida en el tapón de rosca para un almacenamiento seguro
  • También se puede utilizar con tapones NS (no incluidos)
Muy transparente con escala impresa en azul
  • Identificación, medición y monitorización fáciles del contenido
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Fabricado con polipropileno resistente
  • El plástico resistente a roturas es mucho más seguro que el vidrio
  • Muestra una excelente resistencia química
  • Resistente al calor y apto para su uso en hornos microondas
  • Peso ligero, fácil de usar y reciclable
Ideal para numerosas aplicaciones de laboratorio
  • Muy apto para almacenamiento y cultivos celulares
  • Mezcla fácil de soluciones mediante agitación, sin riesgo de derrames
  • Pérdida de disolvente reducida con líquidos en ebullición y recristalización
  • Apto para usar bajo una bureta durante la titulación
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Graduaciones impresas
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Graduaciones 50 ml
N.° por paquete 6
Forma Erlenmeyer
Mouth Style Ancha
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón GL 52; NS 45/40