Learn More
BRAND™ Pipetas volumétricas de polipropileno
Esta pipeta con perilla volumétrica altamente translúcida, fabricada con polipropileno, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm y es ideal para laboratorios de investigación, científicos y de otro tipo.
114.00€ - 158.00€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Pipetas con perilla volumétrica |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11898311
|
BRAND™
30012 |
10 ml | N/A | ||||||
12015312
|
BRAND™
30018 |
50 ml | N/A | ||||||
11868311
|
BRAND™
30002 |
1 ml | N/A | ||||||
11878311
|
BRAND™
30003 |
2 ml | N/A | ||||||
11888311
|
BRAND™
30007 |
5 ml | N/A | ||||||
11808321
|
BRAND™
30015 |
25 ml | N/A | ||||||
Descripción
- Altamente translúcida
- Graduaciones e inscripciones impresas en azul y resistentes a estrías
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no afectará a las tolerancias
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las graduaciones e inscripciones
- Fabricadas con material de polipropileno
- Volumen: 50 ml
- Tolerancia: 0,1 - ± ml
- Longitud total: 460 ± 10 mm
- Pipetas volumétricas Plastibrand™
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Pipetas con perilla volumétrica |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Pipetas volumétricas de polipropileno