Descripción
- Altamente translúcida
- Graduaciones e inscripciones impresas en azul y resistentes a estrías
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no afectará a las tolerancias
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las graduaciones e inscripciones
- Fabricadas con material de polipropileno
- Volumen: 50 ml
- Tolerancia: 0,1 - ± ml
- Longitud total: 460 ± 10 mm
- Pipetas volumétricas Plastibrand™
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 12/paq. |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipetas con perilla volumétrica |