Learn More
BRAND™ Pipetas volumétricas de polipropileno
Esta pipeta con perilla volumétrica altamente translúcida, fabricada con polipropileno, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm y es ideal para laboratorios de investigación, científicos y de otro tipo.
Marca:  BRAND™ 30007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11888311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Altamente translúcida
  • Graduaciones e inscripciones impresas en azul y resistentes a estrías
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no afectará a las tolerancias
  • Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las graduaciones e inscripciones
  • Fabricadas con material de polipropileno
  • Volumen: 50 ml
  • Tolerancia: 0,1 - ± ml
  • Longitud total: 460 ± 10 mm
  • Pipetas volumétricas Plastibrand™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
5 ml
Polipropileno
6/Paq.
Pipetas con perilla volumétrica
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Pipetas volumétricas de polipropileno > Capacidad: 5 ml