Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
35.30€ - 35.70€
Especificaciones
Color Translúcido
Material Polypropylene
Forma Rectangulares
Tipo de producto Storage Box
Cantidad 1 Each
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11872702
Ver documentos
Multiroir™
18476
25 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11882702
View Documents
Multiroir™
18477
30 l Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
  • Translucent Polypropylene
  • Large capacity
  • Without handles
Specifications
Specifications
Translúcido
Rectangulares
1 Each
Polypropylene
Storage Box
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.