Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
Marca:  Multiroir™ 18476
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Translucent Polypropylene
  • Large capacity
  • Without handles
Especificaciones
Especificaciones
25 L
Polypropylene
Storage Box
550 x 390 x 160 mm
390 mm
160 mm
Translúcido
Rectangulares
1 Each
550 mm
390 mm
0.938 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno > Capacidad: 25 l