Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
Marca: Multiroir™ 18477
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Translucent Polypropylene
- Large capacity
- Without handles
Especificaciones
30 l | |
Polipropileno | |
archivar portaobjetos Shandon | |
413 x 345 x 294 mm | |
345 mm | |
294 mm |
Translúcido | |
Rectangulares | |
1 unidad | |
413 mm | |
345 mm | |
1.17 kg |
Título del producto
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno > Capacidad: 30L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido