Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados apilable de polipropileno
Utilice estos vasos de precipitados apilables para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados apilables de polipropileno VITLAB™ incluyen asa estable y escala negra impresa de lectura sencilla en ambos lados. El volumen es igualmente visible tanto para usuarios diestros como zurdos.
12.35€ - 170.88€
Especificaciones
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10261232
Ver documentos
Vitlab™
483941
2000 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
131.00€
126.36€ / paquete de 12
Ahorro 4.64€
3% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Añadir a la cesta
11376090
Ver documentos
Vitlab™
483941
2000 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10397852
Ver documentos
Vitlab™
484941
3000 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
176.00€
170.88€ / paquete de 12
Ahorro 5.12€
2% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-01-2026
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Muy transparente
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • Aptos para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Vitlab™ Vaso de precipitados apilable de polipropileno