Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados apilable de polipropileno
Código de producto. 10397852
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10397852 3000 ml paquete de 12
10261232 2000 ml paquete de 12
11376090 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10397852 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 484941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados apilables para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados apilables de polipropileno VITLAB™ incluyen asa estable y escala negra impresa de lectura sencilla en ambos lados. El volumen es igualmente visible tanto para usuarios diestros como zurdos.
  • Muy transparente
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • Aptos para alimentos
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 242 mm