Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados apilable de polipropileno
Código de producto. 11376090
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11376090 2000 ml cada uno
10261232 2000 ml paquete de 12
10397852 3000 ml paquete de 12
3 options
Código de producto. 11376090
Marca: Vitlab™ 483941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados apilables para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados apilables de polipropileno VITLAB™ incluyen asa estable y escala negra impresa de lectura sencilla en ambos lados. El volumen es igualmente visible tanto para usuarios diestros como zurdos.
  • Muy transparente
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • Aptos para alimentos
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 148 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 212 mm