Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados apilable de polipropileno
Descripción
- Muy transparente
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 148 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 212 mm |