Learn More
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Señal conforme a ISO 7010.
6.05€ - 9.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15604197
Ver documentos
Brady™
135949
100 mm 100 mm
6.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
15614197
Ver documentos
Brady™
135950
148 mm 148 mm
9.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
1 unidad
De -40 °C a 120 °C
Globales
Polipropileno
1,501 mm
Cuadrada
Blanco sobre rojo
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt