Learn More
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Señal conforme a ISO 7010.
6.05€ - 9.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor | 1,501 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15604197
|
Brady™
135949 |
100 mm | 100 mm |
6.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15614197
|
Brady™
135950 |
148 mm | 148 mm |
9.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Polypropylene
Spezifikation
ISO 7010 | |
1 unidad | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales |
Polipropileno | |
1,501 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010