Learn More
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Código de producto. 15604197
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15604197 100 mm 100 mm cada uno
15614197 148 mm 148 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15604197 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 135949
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number F/F011/NT-PP-100X100/1-B
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo