Learn More
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Código de producto. 15614197
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15614197 148 mm 148 mm cada uno
15604197 100 mm 100 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15614197
Marca: Brady™ 135950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number F/F011/NT-PP-148X148/1-B
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 148 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo