Learn More
Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con parte superior abierta
836.00€ - 1020.00€
Especificaciones
Material | Silicona, Polipropileno, PTFE |
---|---|
Septo | Silicona roja |
Cantidad | 1000/Paq. |
Tipo | Rosca |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11823033
|
Kimble Chase™
73812BL9425 |
Azul |
836.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11893033
|
Kimble Chase™
73813WH13425 |
Blanco |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Especificaciones
Silicona, Polipropileno, PTFE | |
Silicona roja | |
1000/Paq. | |
Rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con parte superior abierta