Learn More
Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con parte superior abierta
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Silicona, Polipropileno, PTFE |
| Septo | Silicona roja |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Tipo | Rosca |
| Tamaño del tapón | 9-425 |