Learn More
Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con parte superior abierta
Código de producto. 11893033
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11893033
Marca: Kimble Chase™ 73813WH13425
Solo quedan null
Especificaciones
Color Blanco
Material Silicona, Polipropileno, PTFE
Precortados Sí
Septo Silicona roja
Cantidad 1000/Paq.
Tipo Rosca
Tamaño del tapón 13-425