Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Tall form polypropylene cylinders with easy-to-read blue graduation marks for general laboratory use.
39.00€ - 65.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
Descripción | Hexagonal base, tall form |
Graduaciones | Blue Graduations |
Temperatura máxima | 60 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10717594
|
Karl Hecht™
42194066 |
1000 mL |
39.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10103232
|
Karl Hecht™
42194072 |
2000 mL |
65.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Hexagonal base for stability
- Tall form with blue graduations
- DIN 12681 and ISO 6706
- Graduations are resistant up to +60°C
- Available in different capacities
Especificaciones
Polipropileno | |
Hexagonal base, tall form | |
60 °C | |
140°F | |
Hexagonal |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue Graduations | |
Round | |
Azul | |
Probeta de medición no graduada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders