Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Hexagonal base for stability
- Tall form with blue graduations
- DIN 12681 and ISO 6706
- Graduations are resistant up to +60°C
- Available in different capacities
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±20 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Descripción | Hexagonal base, tall form |
| Graduaciones | Blue Graduations |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Subdivisión | 20 mL |
| Forma | Round |
| Temperatura máx. (imperial) | 140°F |
| Mostrar más |