Learn More
Bohlender™ Distribuidor de frascos para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) de polipropileno
Utilice estos tapones con distribuidores para extraer o insertar líquidos. El distribuidor de frascos para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) de polipropileno Bohlender™ BOLA™ incluye cuatro puertos con juntas de rosca adecuadas para tubos de hasta 6.0 mm de D.E. Los tapones para cerrar los puertos no utilizados se incluyen en la entrega.
53.00€ - 79.00€
Especificaciones
Color del tapón | Verde |
---|---|
Material | Polipropileno |
Septo | 1Cada una |
Material del cierre | Fibra de vidrio |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10134781
|
Bohlender™
D608-08 |
6mm |
79.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10505172
|
Bohlender™
D606-08 |
4mm |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Tapón de fibra de vidrio verde reforzado con PP para frasco de rosca GL 45
- Cuerpo de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Muy buena resistencia química
- Disponible con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para D.E. de tubos de 1.6 a 2.0 mm y de 2.1 a 4.0 mm o con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para D.E. de tubos 6.0 mm
Especificaciones
Verde | |
1Cada una | |
1 unidad |
Polipropileno | |
Fibra de vidrio |