Learn More
Bohlender™ Distribuidor de frascos para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) de polipropileno
Código de producto. 10505172
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10505172
Marca: Bohlender™ D60608
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones con distribuidores para extraer o insertar líquidos. El distribuidor de frascos para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) de polipropileno Bohlender™ BOLA™ incluye cuatro puertos con juntas de rosca adecuadas para tubos de hasta 6.0 mm de D.E. Los tapones para cerrar los puertos no utilizados se incluyen en la entrega.
  • Tapón de fibra de vidrio verde reforzado con PP para frasco de rosca GL 45
  • Cuerpo de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Muy buena resistencia química
  • Disponible con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para DE de tubos De 1,6 a 2,0 mm y de 2,1 a 4,0 mm o con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para DE de tubos 6,0 mm
Especificaciones
Color del tapón Verde
Diámetro exterior (imperial) 4mm
Material Polipropileno
Septo 1Cada una
Material del cierre Fibra de vidrio
Cantidad 1 unidad