Learn More
Bohlender™ Distribuidor de frascos para cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) de polipropileno BOLA™
Descripción
- Tapón de fibra de vidrio verde reforzado con PP para frasco de rosca GL 45
- Cuerpo de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Muy buena resistencia química
- Disponible con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para DE de tubos De 1,6 a 2,0 mm y de 2,1 a 4,0 mm o con cuatro puertos con juntas de rosca aptas para DE de tubos 6,0 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Verde |
| Diámetro exterior (imperial) | 6mm |
| Material | Polipropileno |
| Septo | 1Cada una |
| Material del cierre | Fibra de vidrio |
| Cantidad | 1 unidad |