Learn More
Ratiolab™ Rejillas de inserción de polipropileno
14.65€ - 17.83€
Especificaciones
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Rejilla de inserto
Cantidad 5 Paq.
Longitud (métrico) 133 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15951651
Ver documentos Detalles de la promoción
Ratiolab™
5220101
Tubos con diámetro de 17,3 mm
16.05€
paquete de 5
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15961651
Ver documentos Detalles de la promoción
Ratiolab™
5220102
Tubos de 15,8 mm de diámetro
17.83€
paquete de 5
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10022482
Ver documentos Detalles de la promoción
Ratiolab™
5220100
Tubos de 20,5 mm de diámetro
14.65€
paquete de 5
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Polipropileno
Rejilla de inserto
133 mm
30 mm
Cuadrada
5 Paq.
133 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ratiolab™ Rejillas de inserción de polipropileno