Learn More
Ratiolab™ Rejillas de inserción de polipropileno
Código de producto. 15951651
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos con diámetro de 17,3 mm
Tubos de 15,8 mm de diámetro
Tubos de 20,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15951651 Tubos con diámetro de 17,3 mm paquete de 5
15961651 Tubos de 15,8 mm de diámetro paquete de 5
10022482 Tubos de 20,5 mm de diámetro paquete de 5
3 options
Código de producto. 15951651
Marca: Ratiolab™ 5220101
Solo quedan null
Especificaciones
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Rejilla de inserto
Para utilizar con (equipo) Tubos con diámetro de 17,3 mm
Cantidad 5 Paq.
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 30 mm