Learn More
Ratiolab™ Rejillas de inserción de polipropileno
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos con diámetro de 17,3 mm
Tubos de 15,8 mm de diámetro
Tubos de 20,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Rejillas de inserción |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15,8 mm de diámetro |
| Cantidad | 5 Paq. |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |