Learn More
Kartell™ Punta de pipeta de policarbonato/polipropileno
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta Kartell™ PC/PP son compatibles con una amplia variedad de modelos de pipetas.
54.60€ - 71.25€
Especificaciones
Descripción | Puntas de pipeta |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
Estilo de punta | Universal |
Envase | Gradilla |
Tipo de producto | Pipette Tip |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10102191
|
Kartell™
0961500 |
De 100 a 1000 μl |
71.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12074747
|
Kartell™
0960500 |
De 2 a 200 μl |
54.60€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricado en policarbonato/polipropileno
- Punta para micropipeta
- Se suministra en gradilla
- La compatibilidad varía
Especificaciones
Puntas de pipeta | |
Universal | |
Pipette Tip |
CE/IVD | |
Gradilla | |
Policarbonato/polipropileno |