Learn More
Kartell™ Punta de pipeta de policarbonato/polipropileno
Código de producto. 10102191
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 100 a 1000 μl
De 2 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 10102191
Marca: Kartell™ 0961500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta Kartell™ PC/PP son compatibles con una amplia variedad de modelos de pipetas.
  • Fabricado en policarbonato/polipropileno
  • Punta para micropipeta
  • Se suministra en gradilla
  • La compatibilidad varía
Especificaciones
Descripción Puntas de pipeta
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
Color Azul
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla
Tipo de producto Pipette Tip
Para utilizar con (equipo) Kartell, Gilson, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton
Material Policarbonato/polipropileno