Learn More
Kartell™ Punta de pipeta de policarbonato/polipropileno
Descripción
- Fabricado en policarbonato/polipropileno
- Punta para micropipeta
- Se suministra en gradilla
- La compatibilidad varía
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puntas de pipeta |
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Color | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | Gradilla |
| Tipo de producto | Pipette Tip |
| Para utilizar con (equipo) | Kartell, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton |
| Material | Policarbonato/polipropileno |