Learn More
Olympus™ Deslizador polarizador, placa de bloqueo, U-PO3
Proporciona luz polarizada de fuentes de luz reflejada. El deslizador polarizador de Olympus™ placa de bloqueo, U-PO3 viene con un mecanismo de placa de bloqueo.
Marca: Olympus™ K10017620
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polariza la fuente de luz reflejada.
- Bloqueo de la placa deslizante.
- Se adapta a microscopios BX y MX.
Especificaciones
polarizador | |
Bloqueo | |
Microscopios BX, MX. | |
71 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Olympus™ Deslizador polarizador, placa de bloqueo, U-PO3 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction