Learn More
Invitrogen™ Human PIK3C2G (PI3K-C2 gamma), GST Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ A31081
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15970313
  • 954.00€ / 20 microgramos
Descripción
PIK3C2G lipid kinase belongs to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) family which play major roles in signaling pathways and are involved in cell proliferation, oncogenic transformation, cell survival, cell migration, and intracellular protein trafficking. PIK3C2G contains a lipid kinase catalytic domain as well as a C-terminal C2 domain, a characteristic of class II PI3-kinases that act as calcium-dependent phospholipid binding motifs which mediate translocation of proteins to membranes, and may also mediate protein-protein interactions. The N-terminal region of PIK3C2G and the C-terminal C2 domain are required for enzymatic activity. The PI 3-kinase C2gamma gene encodes a 1,050 amino acid polypeptide with 36% identity to human PI 3-kinase C2alpha. Research indicates that PI 3-kinase C2gamma can block the growth of human colon cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3175185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberA31081
Número de lote3048876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberA31081
Número de lote3142863 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberA31081
Número de lote2904354 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/02/2024 Catalog NumberA31081
Número de lote2739363 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2023 Catalog NumberA31081
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Human PIK3C2G (PI3K-C2 gamma), GST Tag Recombinant Protein > 20 μg; Unlabeled