Learn More
Estándar de fósforo, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
36.45€ - 153.00€
CAS | 7722-76-1, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H6NO4P |
Peso molecular (g/mol) | 115.03 |
Número MDL | MFCD00003396 |
Clave InChI | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24402 |
ChEBI | CHEBI:62982 |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
Includes: Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16331246
|
SPEX Certiprep
PLP9-2M |
30 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
36.45€
30 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11498789
|
SPEX Certiprep
PLP9-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple |
92.72€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10486762
|
SPEX Certiprep
PLP9-2T |
250 mL | Frasco de polietileno |
105.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11488789
|
SPEX Certiprep
PLP9-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
153.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
P | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
7722-76-1, 7732-18-5 | |
115.03 | |
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:62982 |
H6NO4P | |
MFCD00003396 | |
24402 | |
N.OP(O)(O)=O |
Especificaciones
Phosphorus Standard | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
MFCD00003396 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
azanio; fosfato de dihidrógeno | |
115.03 | |
CHEBI:62982 | |
Concentración de Matrix N.º deN.º H2O 1000 μg/ml PLP9-2Y, -2T, -2X 10 000 PLP9-3Y, -3X |
7722-76-1, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
H6NO4P | |
AA, ICP | |
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N | |
N.OP(O)(O)=O | |
H2O | |
24402 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Estándar de fósforo, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™