Learn More
Estándar de fósforo para ICP , μ1000 g/mL en H2O , SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16331246 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
30 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16331246 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
11498789 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
10486762 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
11488789 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16331246 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLP92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    43.18€ / 30 ml
    Ahorro 2.82€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
PAG1000 μg/mL
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Nombre IUPAC azanio; fosfato de dihidrógeno
Solvent or Matrix Water
Cantidad 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.º
H2O    1000 μg/ml    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio