Learn More
Estándar de fósforo, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10486762 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
30 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10486762 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
16331246 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
11498789 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
11488789 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
4 options
Código de producto. 10486762
Marca: SPEX Certiprep PLP92T
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
P1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus Standard
Envase Frasco de polietileno
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de amonio
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.º
H2O    1000 μg/ml    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio