Learn More
Oxicloruro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10133780
Oxicloruro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222019 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 kg, Frasco de vidrio, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10133780
Marca: Thermo Scientific Acros 191290010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-87-3
Número MDL MFCD00011443
Clave InChI XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchloridMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24813
ChEBI CHEBI:30336
SMILES O=P(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 107.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus oxychloride
Punto de fusión 1.2°C
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Fórmula molecular Cl3OP
Fórmula lineal POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Índice Merck 15, 7461
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Peso molecular (g/mol) 153.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.33
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Gravedad específica 1.645
Densidad 1.6450g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number191290010,191292500
Número de loteA0472582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number191290010,191292500
Número de loteA0472581 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number191290010,191292500
Número de loteA0463619 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number191290010,191292500
Número de loteA0466612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2024 Catalog Number191290010,191292500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus oxychloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Oxicloruro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >