Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10559000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559000 2.5 L Botella de plástico HDPE 2.50 LT
10244010 500 mL Botella de plástico HDPE 500 ML
10438990 1 l Botella de plástico HDPE 1 LT
11478443 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
12646747 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10559000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0500/PB17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
H3O4P, número CAS: 7664-38-2, ácido fosfórico, ácido fosfórico, evits, ácido o-fosfórico, ácido ortofosfórico, fosforsaeure, sonac, limpiador de agua, blanco, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, sin designar, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, botella de plástico de HDPE | CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL 11340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Punto de ebullición 158 °C
Nombre del producto químico o material Orthophosphoric Acid
Punto de fusión 21 °C
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de plástico HDPE
Presión de vapor 2 hPa a 20 °C
Densidad Densidad de vapor: 3,4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid