Learn More
Ácido ortofosfórico, 85 %, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical™
Código de producto. 10644732 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10644732 500 ml Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10644732 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0515/PB08
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H3O4P, número CAS-7664-38-2, acide phosphorique, evits, acido fosfórico, blanco, ácido fosfórico, sonac, o-ácido fosfórico, wc-reiniger, ácido ortofosfórico, phosphorsaeure, 500 ml, 158 ºC, CHEBI:26078, no designado, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 158 °C
Punto de fusión 21 °C
CAS 7664-38-2
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Fórmula molecular H3O4P
Número MDL 11340
Sinónimo ácido ortofosfórico, ácido o-fosfórico, ácido fosfórico, blanco, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 2 hPa a 20 °C
Densidad Densidad de vapor: 3,4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid