missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-RIPK1 (Ser161) Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1B2G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-RIPK1 (Ser161) |
---|---|
Clon | 1B2G1 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17791429
|
Proteintech
CL594-66854-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17781429
|
Proteintech
CL594-66854-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phospho-RIPK1 (Ser161) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-RIPK1 (Ser161) in Human samples. It is validated for FC (Intra)Especificaciones
Phospho-RIPK1 (Ser161) | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
8737 | |
Primary | |
Store at -20°C |
1B2G1 | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 594 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-RIPK1 (Ser161) Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1B2G1, Proteintech