missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-RIPK1 (Ser161) Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1B2G1, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
Phospho-RIPK1 (Ser161) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-RIPK1 (Ser161) in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-RIPK1 (Ser161) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B2G1 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite 594 |
| Formulación | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC010915 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?