missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-RIPK1 (Ser161) Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1B2G1, Proteintech

Código de producto. 17781429 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17781429 100 μL 100 microlitros
17791429 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17781429

Proveedor: Proteintech CL59466854100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Phospho-RIPK1 (Ser161) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-RIPK1 (Ser161) in Human samples. It is validated for FC (Intra)

Especificaciones

Antígeno Phospho-RIPK1 (Ser161)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B2G1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC025672
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8737
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.