missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 319.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-GSK3B (Ser9) |
---|---|
Clon | 1C9E2 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Descripción
Phospho-GSK3B (Ser9) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-GSK3B (Ser9) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for FC (Intra)Especificaciones
Phospho-GSK3B (Ser9) | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
2932 | |
Primary | |
Store at -20°C |
1C9E2 | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 650 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech