missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL650-67558-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Phospho-GSK3B (Ser9) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-GSK3B (Ser9) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for FC (Intra)Especificaciones
Phospho-GSK3B (Ser9) | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
Mouse | |
100 μL | |
2932 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
1C9E2 | |
CoraLite 650 | |
NM_007375 | |
Protein G purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech > 100 μL; CoraLite 650
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido