missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech CL650-67558-20UL

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17791479

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Phospho-GSK3B (Ser9) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-GSK3B (Ser9) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for FC (Intra)
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-GSK3B (Ser9)
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Mouse
20 μL
2932
Store at -20°C
Liquid
Flow Cytometry
1C9E2
CoraLite 650
NM_005163
Protein G purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Phospho-GSK3B (Ser9) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 650, Clone: 1C9E2, Proteintech > 20 μL; CoraLite 650

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado