Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5
Marca:  Thermo Scientific™ J62025.AP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15434489
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Solución de tampón de 0,5 m
500mL
7558-80-7
Líquido
119,976
Frasco de plástico
Temperaturas ambientes
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteG01X603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de loteW08C801 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de loteQ26F512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de loteG01X602 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de loteD02Z516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5 > 500 ml