missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5
47.10€ - 66.93€
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
---|---|
Peso molecular | 119,976 |
Envase | Frasco de plástico |
CAS | 7558-80-7 |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Solución de tampón de 0,5 m | |
Frasco de plástico | |
Temperaturas ambientes |
119,976 | |
7558-80-7 | |
Líquido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5