Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,5
Código de producto. 15493549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15493549 500mL 500 ml
15483549 250mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15493549
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60845.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico