Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador PHMT
Este termoagitador PMHT para microtubos y microplacas Grant Instruments™ acelera en cuestión de 3 segundos para lograr una puesta en marcha rápida, pero también funciona de forma suave y silenciosa y es ideal para la extracción de ADN, reacciones enzimáticas y técnicas de biología celular.
1754.30€ - 2114.70€
Especificaciones
Órbita | 2 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm) |
Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de más de 5 °C a 100 °C |
Ajuste de la temperatura | De 5 °C a 100 °C |
Uniformidad de temperatura | De 0,1 °C a 37 °C; de 0,2 °C a 60 °C; de 0,2 °C a 100 °C |
Código de producto | Marca | Admite | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15201176
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC96 |
Placa de PCR de 96 pocillos | PHMT-PSC96 |
1754.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13479429
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24 |
24 microtubos de 2,0 mL | PHMT-PSC24 |
2114.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15163706
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24N |
24 Microtubos de 1,5 mL | PHMT-PSC24N |
1754.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15291166
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC32 |
32 microtubos de 0,2 mL y 12 microtubos de 1,5 mL | PHMT-PSC32 |
1754.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11411048
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC18 |
32 microtubos de 0,5/1,5 mL | PMHT-PSC18 |
2114.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Combina tres instrumentos en uno:
- Termoagitador de microtubos y microplacas
- Incubadora de sobremesa compacta
- Agitador de microtubos y microplacas en temperaturas ambiente o frías
- La pantalla LCD de 2 líneas indica claramente los valores establecidos y los reales para temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
- El bloque intercambiable para 20 o 12 microtubos proporciona flexibilidad para facilitar el cambio en la aplicación.
- Función de calibración de temperatura para compensar las diferencias en el comportamiento térmico de diferentes tubos y muestras.
- Funciona con gran fluidez, de forma silenciosa y uniforme.
- Incluye función de arranque suave para muestras delicadas.
- Inicio rápido o aceleración en 3 segundos.
- Compacto y resistente, con un perfil bajo y un diseño compacto.
Especificaciones
2 mm | |
Temperatura ambiente de más de 5 °C a 100 °C | |
De 0,1 °C a 37 °C; de 0,2 °C a 60 °C; de 0,2 °C a 100 °C | |
130 mm | |
4 kg |
De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm) | |
De 5 °C a 100 °C | |
230 mm | |
205 mm |