Learn More
Grant Instruments™ Agitador térmico PHMT para microtubos y microplacas
Código de producto. 15201176
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Admite:
24 Microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
32 microtubos de 0,2 mL y 12 microtubos de 1,5 mL
32 microtubos de 0,5/1,5 mL
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Admite unitSize
15201176 PHMT-PSC96 Placa de PCR de 96 pocillos cada uno
13479429 PHMT-PSC24 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15163706 PHMT-PSC24N 24 Microtubos de 1,5 mL cada uno
15291166 PHMT-PSC32 32 microtubos de 0,2 mL y 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
11411048 PMHT-PSC18 32 microtubos de 0,5/1,5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15201176 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PHMTPSC96
Este termoagitador PMHT para microtubos y microplacas Grant Instruments™ acelera en cuestión de 3 segundos para lograr una puesta en marcha rápida, pero también funciona de forma suave y silenciosa y es ideal para la extracción de ADN, reacciones en
  • Combina tres instrumentos en uno:
    • Termoagitador de microtubo y microplaca
    • Analizador de sobremesa compacto
    • Agitador de microtubos y microplacas a temperaturas frías o ambientales
  • La pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
  • El bloque intercambiable para 20 microtubos o 12 proporciona flexibilidad para un cambio fácil en la aplicación.
  • Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de diferentes tubos y muestras
  • Funciona de manera extremadamente suave, silenciosa y consistente.
  • Incluye función de arranque ‘suave’ para muestras delicadas.
  • Inicio rápido: 3 segundos de aceleración.
  • Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm)
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5° hasta 100 °C
Admite Placa de PCR de 96 pocillos
Ajuste de la temperatura De 5 °C a 100 °C
Uniformidad de temperatura 0,1 °C a 37 °C; De 0,2 °C a 60 °C; De 0,2 °C a 100 °C
Fondo (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 205 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo PHMT-PSC96
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres