Learn More
Grant Instruments™ Agitador térmico PHMT para microtubos y microplacas
Descripción
- Combina tres instrumentos en uno:
- Termoagitador de microtubo y microplaca
- Analizador de sobremesa compacto
- Agitador de microtubos y microplacas a temperaturas frías o ambientales
- La pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
- El bloque intercambiable para 20 o 12 microtubos proporciona flexibilidad para un cambio fácil en la aplicación.
- Funciona de manera extremadamente suave, silenciosa y consistente.
- Incluye ‘suave’ función de inicio para muestras delicadas.
- Inicio rápido: 3 segundos de aceleración.
- Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2 mm |
| Intervalo de velocidad | De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5° hasta 100 °C |
| Admite | 24 Microtubos de 1,5 mL |
| Capacidad de tubos | 1,5 mL |
| Ajuste de la temperatura | De 5 °C a 100 °C |
| Uniformidad de temperatura | 0,1 °C a 37 °C; De 0,2 °C a 60 °C; De 0,2 °C a 100 °C |
| Fondo (métrico) | 230 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 205 mm |
| Mostrar más |